Learn More
2-Thiophencarbonsäurehydrazid, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 138850050
Additional Details : CAS : 2361-27-5 Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
2361-27-5 | |
142.18 | |
SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N | |
73098 | |
C1=CSC(=C1)C(=O)NN |
C5H6N2OS | |
MFCD00005435 | |
2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thenoylhydrazine, 2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazide, thiophene-2-carboxylic hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazonic acid, 2-thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-thiophene carboxylic hydrazide | |
Thiophen-2-Carbohydrazid |
Spezifikation
2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide | |
Glasflasche | |
136.0°C to 139.0°C | |
97% | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
MFCD00005435 | |
2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thenoylhydrazine, 2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazide, thiophene-2-carboxylic hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazonic acid, 2-thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-thiophene carboxylic hydrazide | |
C1=CSC(=C1)C(=O)NN | |
142.18 | |
142.18 | |
97% |
Authentic | |
Gelb bis Beige | |
5g | |
2361-27-5 | |
100.0 | |
C5H6N2OS | |
18, 291 | |
SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N | |
Thiophen-2-Carbohydrazid | |
73098 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.