Learn More
2-Thiophencarboxamid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10617874 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10617874 25 g Glasflasche 25 Gramm
10412841 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617874 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305420250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5813-89-8
Summenformel C5H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 127.17
MDL-Nummer MFCD00010425
InChI-Schlüssel DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
PubChem CID 22063
IUPAC-Name Thiophen-2-Carboxamid
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiophenecarboxamide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 179.0°C to 182.0°C
Farbe Grau nach Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 127.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle