Learn More
2-Thiophencarboxamid, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3758834
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
5813-89-8
C5H5NOS
127.17
MFCD00010425
DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
22063
Thiophen-2-Carboxamid
C1=CSC(=C1)C(=O)N
5813-89-8
C5H5NOS
127.17
MFCD00010425
DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
22063
Thiophen-2-Carboxamid
C1=CSC(=C1)C(=O)N
Chemischer Name oder Material 2-Thiophenecarboxamide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 179.0°C to 182.0°C
Farbe Grau nach Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 127.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle