Learn More
2-Thiophencarbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10125553 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10702391 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10461681 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10125553 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 298052500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-31-2
Summenformel C5H3NS
Molekulargewicht (g/mol) 109.15
MDL-Nummer MFCD00005416
InChI-Schlüssel CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
PubChem CID 66087
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbonitril
SMILES C1=CSC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiophenecarbonitrile
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 192°C
Flammpunkt 53°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5620 to 1.564
Menge 250 mL
Beilstein 18,29
Relative Dichte 1.17
Formelmasse 109.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit