Learn More
2-Thiophenacetylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10318610 50 g Glasflasche 50 Gramm
10281972 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10318610 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 232230500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39098-97-0 | C6H5ClOS | 160.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39098-97-0
Summenformel C6H5ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 160.62
MDL-Nummer MFCD00005456
InChI-Schlüssel AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneacetyl chloride, 2-thiophen-2-yl acetyl chloride, 2-thienylacetyl chloride, 2-thiophene acetyl chloride, thiophene-2-acetyl chloride, 2-2-thienyl acetyl chloride, thiopheneacetyl chloride, 2-thiopheneacetylchloride, thienylacetyl chloride, thien-2-ylacetyl chloride
PubChem CID 162362
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylacetylchlorid
SMILES C1=CSC(=C1)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiopheneacetyl chloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.3030g/mL
Siedepunkt 130°C to 135°C (90.0 mmHg)
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.55
Menge 50 g
Relative Dichte 1.303
Formelmasse 160.62
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-thienyl)acetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.