Learn More
2-Thiophenacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Thiopheneacetyl chloride was used in the synthesis of (S)-ethyl-1-(2-thiopheneacetyl)-3-piperidinecarboxylate, nipecotate-containing immunopotentiator, 5-fluorouracil-cephalosporin prodrug, series of new N,N-di(thiopheneacetyl)diamines derivatives and 6-β-(thiophen-2-yl)acetamidomorphine. Also used in the synthesis of Nitrocefin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Thiopheneacetylchlorid wurde bei der Synthese von (S)-ethyl-1-(2-Thiopheneacetyl)-3-Piperidinecarboxylat, nipecotat-haltigem Immunopotentiator, 5-Fluorouracil-Cephalosporin-Arzneimittelvorläuter, Serie neuer N,N′-Di(amidthiophetyl)diamin-Derivate und 6-#946;-(Thiophen-2′-yl)-Acetamidomorphin verwendet. Wird auch bei der Synthese von Nitrocefin verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Thiopheneacetyl chloride |
| Dichte | 1.303 |
| Siedepunkt | 131°C to 132°C (90 mmHg) |
| Flammpunkt | 101°C (213°F) |
| Brechungsindex | 1.5513 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 114547 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Mehr anzeigen |