Learn More
2-Thiophenessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Thiopheneacetic Acid |
| CAS | 1918-77-0 |
| Summenformel | C6H6O2S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-(2-Thienyl)acetic Acid, 2-(Thien-2-yl)acetic Acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic Acid, 2-Thienylacetic Acid, 2-Thienylethanoic Acid, Thiophen-2-ylacetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6O2S/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2,(H,7,8) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CS1 |
| IUPAC-Name | 2-Thiophen-2-ylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.18 |
| Formelmasse | 142.0089 |