Learn More
2-Thiophen-essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10232652 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10232652 5 g Glasflasche 5 Gramm
10307610 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10427570 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10232652 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 187730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1918-77-0 | C6H6O2S | 142.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1918-77-0
MDL-Nummer MFCD00005458
InChI-Schlüssel SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
PubChem CID 15970
ChEBI CHEBI:45807
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylbenzoesäure
SMILES C1=CSC(=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiopheneacetic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Farbe Braun
Siedepunkt 160°C (22.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6O2S
Menge 5 g
Beilstein 18, 293
Molekulargewicht (g/mol) 142.17
Formelmasse 142.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiopheneacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.