Learn More
2-Thiophenessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Thiopheneacetic acid is used in the preparation of rosette-like nanoscale gold materials. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate for cefaloridine and cefalotin sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Thiophenessigsäure wird bei der Herstellung von rosettenähnlichen nanoskaligen Goldmaterialien verwendet. Weiterhin wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt für Cefaloridin und Cefalotinnatrium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Äther und Kohlenstofftetrachlorid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Thiopheneacetic acid |
| Schmelzpunkt | 61°C to 65°C |
| Siedepunkt | 160°C (22 mmHg) |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 114551 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,ether and carbon tetrachloride. |
| Formelmasse | 142.18 |
| Reinheit (%) | 98% |