Learn More
2-Thiophenessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458573
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458573 25 g 25 Gramm
11468573 100 g 100 Gramm
11478573 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458573 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10394.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1918-77-0 | C6H6O2S | 142.172 g/mol
2-Thiopheneacetic acid is used in the preparation of rosette-like nanoscale gold materials. Further, it is used as a pharmaceutical intermediate for cefaloridine and cefalotin sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Thiophenessigsäure wird bei der Herstellung von rosettenähnlichen nanoskaligen Goldmaterialien verwendet. Weiterhin wird es als pharmazeutisches Zwischenprodukt für Cefaloridin und Cefalotinnatrium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Äther und Kohlenstofftetrachlorid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1918-77-0
Summenformel C6H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.172
MDL-Nummer MFCD00005458
InChI-Schlüssel SMJRBWINMFUUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneacetic acid, 2-thienylacetic acid, thiopheneacetic acid, 2-thiophen-2-yl acetic acid, thiophene-2-acetic acid, 2-2-thienyl acetic acid, 2-thiophene acetic acid, thiophen-2-ylacetic acid, thien-2-yl acetic acid, 2-carboxymethyl thiophene
PubChem CID 15970
ChEBI CHEBI:45807
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylbenzoesäure
SMILES C1=CSC(=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiopheneacetic acid
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Siedepunkt 160°C (22 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 114551
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ether and carbon tetrachloride.
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 98%