Learn More
(2-Thiomorpholinopyrid-4 -yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10193464
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10193464
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC50509CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-25-3
Summenformel C10H14N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 210.295
MDL-Nummer MFCD09702362
InChI-Schlüssel KDJBEJVGUFHDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinopyrid-4-yl methanol, 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 4-pyridinemethanol,2-4-thiomorpholinyl, 4-hydroxymethyl-2-thiomorpholin-4-yl pyridine, 2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanol, 4-4-hydroxymethyl pyridin-2-yl thiomorpholine, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 24229508
IUPAC-Name (2-Thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanol
SMILES C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Thiomorpholinopyrid-4-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 210.3
Reinheit (%) 97%