Learn More
2-Thiomorpholinoisonicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10327444
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10327444 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10327444 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50516DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 884507-30-6
Summenformel C10H11N3S
Molekulargewicht (g/mol) 205.28
MDL-Nummer MFCD09025862
InChI-Schlüssel MZIANIKUVGCEPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiomorpholinoisonicotinonitrile, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-4-thiomorpholinyl, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carbonitrile
PubChem CID 18525850
IUPAC-Name 2-(Thiomorpholin-4-yl)pyridin-4-carbonitril
SMILES N#CC1=CC(=NC=C1)N1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiomorpholinoisonicotinonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.28
Reinheit (%) 97%