missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Thiomorpholinoisonicotinsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 10356334
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemischer Name oder Material 2-Thiomorpholinoisonicotinic acid
CAS 884507-29-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H12N2O2S
MDL-Nummer MFCD09025860
Menge 1 g
Synonym 2-thiomorpholinoisonicotinic acid, 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-4-thiomorpholinyl, 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl pyridine-4-carboxylic acid
InChI-Schlüssel DDAWRDLRTZFVHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CSCCN1C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Thiomorpholin-4-ylpyridin-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 224.278
PubChem CID 18525848
Formelmasse 224.28
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'