Learn More
2-Thiohydantoin, TRC
Artikelnummer. 30453962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453962 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453962 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3444901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thiohydantoin
CAS 503-87-7
Summenformel C3H4N2OS
Menge 1 g
Synonym 2-Thioxo-4-imidazolidinone, 2-Thio-hydantoin, 4-Oxo-2-thioxoimidazolidine, Imidazolidin-4-one-2-thione, NSC 11772, Thiohydantoin
InChI-Formel InChI=1S/C3H4N2OS/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
SMILES O=C1CNC(=S)N1
IUPAC-Name 2-Sulfanylideneimidazolidin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 116.14
Formelmasse 116.0044