Learn More
(2-Thien-2-ylphenyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (2-Thien-2-ylphenyl)methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | (2-Thiophen-2-ylphenyl)methanol |
Formelmasse | 190.27 |
Reinheit (%) | 97% |