Learn More
(2-Thien-2-ylphenyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10411293
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
773872-97-2
C11H10OS
190.26
MFCD06203081
IUULMJAEIKVTKZ-UHFFFAOYSA-N
2-thien-2-ylphenyl methanol, 2-thiophen-2-yl phenyl methanol, 2-thien-2-yl phenyl methanol, 2-thiophen-2-ylphenyl methanol, 2-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-thienyl, 2-2-thienyl phenyl methan-1-ol
2795559
OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
773872-97-2
C11H10OS
190.26
MFCD06203081
IUULMJAEIKVTKZ-UHFFFAOYSA-N
2-thien-2-ylphenyl methanol, 2-thiophen-2-yl phenyl methanol, 2-thien-2-yl phenyl methanol, 2-thiophen-2-ylphenyl methanol, 2-2-thienyl phenyl methanol, benzenemethanol,2-2-thienyl, 2-2-thienyl phenyl methan-1-ol
2795559
OCC1=CC=CC=C1C1=CC=CS1
Chemischer Name oder Material (2-Thien-2-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name (2-Thiophen-2-ylphenyl)methanol
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 97%