Learn More
2-Thiazolylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15495365
145.91 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
ChemSeal™ Flaschen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Thiazolylzinc bromide
CAS 173382-28-0
Farbe Schwarz bis gelb
Dichte 0.992 g/mL
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Summenformel C3H3BrNSZn-
MDL-Nummer MFCD00671987
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 2-thiazolylzinc bromide
InChI-Schlüssel LTQFJEXGGNLQAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CSC=N1.[Zn].[Br-]
IUPAC-Name 1,3-Thiazol; Zink; Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 230.408
PubChem CID 131668576
Formelmasse 229.4
Physikalische Form Flüssig