Learn More
2-Thensäure, TRC
Artikelnummer. 30450440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450440 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450440 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT34350510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Thenoic Acid
CAS 527-72-0
Summenformel C5H4O2S
Menge 10 g
Synonym 2-Thiophenecarboxylic Acid, 2-Carboxythiophene, 2-Thiophenic Acid, NSC 2188, alpha-Thiophenecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cccs1
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 128.15
Formelmasse 127.9932