Learn More
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10757115 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10432314 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757115 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC52216CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-37-7
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.241
MDL-Nummer MFCD09025873
InChI-Schlüssel SXNKDLAJDADKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxan-4-yloxy benzonitrile, 2-tetrahydropyran-4-yloxy benzonitrile, 2-oxan-4-yl oxy benzonitrile, 2-4-tetrahydropyranyl oxy benzonitrile, benzonitrile,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 18525861
IUPAC-Name 2-(Oxan-4-yloxy)Benzonitril
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 97%