Learn More
2-tert-Butylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357206
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357206 2000 g 2 Kilogramm
11337206 100 g -
11347206 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07294.0P
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 88-18-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
2-tert-Butylphenol is used pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Tert-butylphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.23 g/100 ml (20 °C)).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-18-6
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00002223
InChI-Schlüssel WJQOZHYUIDYNHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butyl phenol, 2-t-butylphenol, phenol, 2-1,1-dimethylethyl, phenol, o-tert-butyl, o-t-butylphenol, o-tert-butylphenol, tert-butylphenol, 2-1,1-dimethylethyl phenol, 2-tert-butyl-1-hydroxybenzene, t-butylphenol
PubChem CID 6923
ChEBI CHEBI:34305
IUPAC-Name 2-tert-Butylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butylphenol
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.98
Siedepunkt 223°C to 224°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 2000 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1907120
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.23g/100 mL (20°C)).
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 99%