missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(tert-Butylamino)propiophenonhydrochlorid, Mikromol™

Artikelnummer. 30050954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050954 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30050954 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0745.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

2-(tert-Butylamino)propiophenonhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
CAS 63199-74-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H19 N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride, 282U64 hydrochloride, SKF-44633-A, Bupropion related, 2-(t-butylamino)propiophenone HCl (282U64 HCl)
InChI-Formel InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H
SMILES Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-(tert-Butylamino)-1-phenylpropan-1-on;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 241.76
Menge 25 mg
Formelmasse 241.1233 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.