Learn More
2-Tert-Butyl-Trans-Vinylboronsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499377 250 mg 250 Milligramm
15489377 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52627.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86595-37-1 | C6H13BO2 | 127.978 g/mol
2-tert-Butyl-trans-vinylboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-tert-Butyl-trans-vinylboronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86595-37-1
Summenformel C6H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 127.978
MDL-Nummer MFCD01074624
InChI-Schlüssel CTIWKIMYFQSVBZ-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-1-butenylboronic acid, e-3,3-dimethylbut-1-en-1-yl boronic acid, 2-t-butyl-e-vinylboronic acid, 2-tert-butyl-e-vinylboronic acid, e-3,3-dimethylbut-1-enyl boronic acid, 1-butenyl-3,3-dimethyboronic acid, 1e-3,3-dimethylbut-1-en-1-ylboronic acid, boronic acid, b-3,3-dimethyl-1-buten-1-yl, 3,3-dimethylbut-1-enylboronic acid
PubChem CID 5706775
IUPAC-Name [(E)-3,3-Dimethylbut-1-enyl]boronsäure
SMILES B(C=CC(C)(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butyl-trans-vinylboronic acid
Schmelzpunkt 78°C to 80°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 127.98
Reinheit (%) 97%