Learn More
2-(tert-Butoxycarbonylamino)Phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936131 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11936131 1 g 1 Gramm
11946131 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936131 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 146140-95-6 | C11H16BNO3 | 221.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146140-95-6
Summenformel C11H16BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.06
MDL-Nummer MFCD01114645
InChI-Schlüssel MXRAJVMTCAUABO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butylcarbonylamino phenylboronic acid, 2-pivalamidophenyl boronic acid, 2-pivalamido phenylboronic acid, 2-pivaloylamino phenylboronic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino phenyl boronic acid, 2-pivaloylaminobenzene boronic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido phenylboronic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido benzeneboronic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino phenylboronic acid, boronic acid,b-2-2,2-dimethyl-1-oxopropyl amino phenyl
PubChem CID 4193502
IUPAC-Name [2-(2,2-dimethylpropanamido)phenyl]boronic acid
SMILES CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid
Schmelzpunkt 296.5°C to 297.5°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 221.06
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(tert-Butoxycarbonylamino)phenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.