Learn More
[2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amin, TRC
Artikelnummer. 30337634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337634 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337634 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB416463100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material [2-(tert-Butoxy)ethyl](methyl)amine
CAS 1008119-69-4
Summenformel C7H17NO
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H17NO/c1-7(2,3)9-6-5-8-4/h8H,5-6H2,1-4H3
SMILES CNCCOC(C)(C)C
IUPAC-Name N-Methyl-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 131.22
Formelmasse 131.131
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.