Learn More
2-tert-Butoxy-6-chloropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052633
18.03 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
547740-43-2
C9H12ClNO
185.651
MFCD08705263
PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
2-tert-butoxy-6-chloropyridine, acmc-20anmt, 2-tert-butoxy-6-chloro-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-1,1-dimethylethoxy
11984350
2-Chlor-6-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]pyridin
CC(C)(C)OC1=NC(=CC=C1)Cl
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
547740-43-2
C9H12ClNO
185.651
MFCD08705263
PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
2-tert-butoxy-6-chloropyridine, acmc-20anmt, 2-tert-butoxy-6-chloro-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-1,1-dimethylethoxy
11984350
2-Chlor-6-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]pyridin
CC(C)(C)OC1=NC(=CC=C1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
Farbe Farblos
Dichte 1.076 g/mL
Flammpunkt 78°C (172°F)
Menge 1 g
Formelmasse 185.65
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig