Learn More
2-tert-Butoxy-6-chloropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481228
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15481228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55085.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 547740-43-2 | C9H12ClNO | 185.651 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547740-43-2
Summenformel C9H12ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 185.651
MDL-Nummer MFCD08705263
InChI-Schlüssel PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butoxy-6-chloropyridine, acmc-20anmt, 2-tert-butoxy-6-chloro-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-1,1-dimethylethoxy
PubChem CID 11984350
IUPAC-Name 2-Chlor-6-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]pyridin
SMILES CC(C)(C)OC1=NC(=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
Farbe Farblos
Dichte 1.076 g/mL
Flammpunkt 78°C (172°F)
Menge 25 g
Formelmasse 185.65
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-tert-Butoxy-6-chloropyridine