Learn More
2-Sulfobenzoesäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Sulfobenzoic Anhydride |
| CAS | 81-08-3 |
| Summenformel | C7H4O4S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | o-Sulfobenzoic acid anhydride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H |
| SMILES | O=C1OS(=O)(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 1,1-Dioxo-2,1λ ^{6}-Benzoxathiol-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.17 |
| Formelmasse | 183.983 |