Learn More
2-Sulfobenzoesäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30413669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413669 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413669 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68918810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Sulfobenzoic Anhydride
CAS 81-08-3
Summenformel C7H4O4S
Menge 10 g
Synonym o-Sulfobenzoic acid anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
SMILES O=C1OS(=O)(=O)c2ccccc12
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-2,1λ ^{6}-Benzoxathiol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 184.17
Formelmasse 183.983