Learn More
2-Sulfobenzoeanhydrid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021113
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11410913
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13314.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 81-08-3 | C7H4O4S | 184.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-08-3
Summenformel C7H4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 184.165
MDL-Nummer MFCD00005879
InChI-Schlüssel NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-sulfobenzoic anhydride, 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride, sulfobenzoic anhydride, o-sulfobenzoic acid anhydride, 3h-2,1-benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-one 1,1-dioxide, unii-0swh68iq5w, o-sulfobenzoic acid, cyclic anhydride, 2,1-benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide, 0swh68iq5w
PubChem CID 65729
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OS2(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Sulfobenzoic anhydride
Schmelzpunkt ∼120°C
Siedepunkt 184°C to 186°C (18 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 139893
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 184.17
Reinheit (%) 94%