Learn More
2-Sulfobenzoesäure-cyclo-Anhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride |
| Namenshinweis | tech., 90% |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 116°C to 127°C |
| Farbe | Weiß bis Beige |
| Siedepunkt | 184°C to 186°C (18.0 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |