Learn More
2-Sulfobenzaldehyd Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30427801
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427801 100 g
30414224 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30427801 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS689155100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008-72-6
Summenformel C7H5NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 208.17
Synonym 2-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-2-sulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-o-sulfonic Acid Sodium Salt, o-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, o-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
IUPAC-Name Natrium;2-Formylbenzensulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formelmasse 207.9806