missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Sulfobenzaldehyd Natriumsalz, TRC

Artikelnummer. 30414224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30414224 50 g
30427801 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30414224 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68915550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1008-72-6
Summenformel C7H5NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 208.17
Synonym 2-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-2-sulfonic Acid Sodium Salt, Benzaldehyde-o-sulfonic Acid Sodium Salt, o-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, o-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
IUPAC-Name Natrium;2-Formylbenzensulfonat
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Formelmasse 207.9806
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.