Learn More
2-(Styrylthio)Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696488
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
13435-97-7
C10H10O2S
194.248
MFCD00068078
IUEVBKDVPSQVLM-VOTSOKGWSA-N
2-styrylthio acetic acid, e-2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, 2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid,2-2-phenylethenyl thio, e-styrylsulfanyl-acetic acid, 2-1e-2-phenylvinylthio acetic acid, 2-e-2-phenylethenyl sulfanylacetic acid
5474136
2-[(E)-2-Phenylethenyl]sulfanylessigsäure
C1=CC=C(C=C1)C=CSCC(=O)O
13435-97-7
C10H10O2S
194.248
MFCD00068078
IUEVBKDVPSQVLM-VOTSOKGWSA-N
2-styrylthio acetic acid, e-2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, 2-phenylethenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid,2-2-phenylethenyl thio, e-styrylsulfanyl-acetic acid, 2-1e-2-phenylvinylthio acetic acid, 2-e-2-phenylethenyl sulfanylacetic acid
5474136
2-[(E)-2-Phenylethenyl]sulfanylessigsäure
C1=CC=C(C=C1)C=CSCC(=O)O
Chemischer Name oder Material 2-(Styrylthio)acetic acid
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHSCH2CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 194.25
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-(Styrylthio)acetic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.