Learn More
Ismatec™ 2-Stopper-Schlauch, Tygon E-LFL
Click to view available options
Schlauchgröße:
Innendurchmesser0,38 mm
Innendurchmesser0,64 mm
Innendurchmesser0,76 mm
Innendurchmesser1,14 mm
Innendurchmesser1,25 mm
Innendurchmesser1,37 mm
Innendurchmesser1,60 mm
Innendurchmesser1,85 mm
Innendurchmesser2,20 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- DEHP-frei.
- Längste Lebensdauer aller transparenten Tygon-Schlauchmaterialien.
- Ausgezeichnete Wahl, wenn Transparenz und gute chemische Beständigkeit erforderlich sind.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Geschmacksneutral.
- Extrem geringe Partikelspallation.
- Entspricht USP Klasse VI und FDA-Kriterien.
- Nicht alternd.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 175.300; US-Arzneibuch Klasse VI |
| Farbcode | Grün-Grün |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser1,85 mm |
| Material | Tygon E-LFL |
| Gesamtlänge (metrisch) | 400 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pumpen, die Kassetten in das Pumpenkopfdesign integrieren. |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | −50 °C |
| Verpackungsmenge | 12/Packung |
| Resistenzeigenschaften | Säuren:Mittelmäßig, Laugen:Mittelmäßig, Lösungsmittel:Nicht empfohlen, Druck:Gut, Vakuum:Gut, Viskose Medien:Hervorragend Sterile Medien:Eingeschränkt |
| Mehr anzeigen |