Learn More
2-Stearoyl-rac-glycerol, TRC
Artikelnummer. 30424340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424340 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS686570250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Stearoyl-rac-glycerol
CAS 621-61-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C21 H42 O4
Menge 250 mg
Synonym Octadecanoic Acid 2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl Ester, 2-Monooctadecanoylglycerol, 2-Monostearin, 2-Monostearoylglycerol, Glycerol β-monostearate, Stearic Acid β-monoglyceride, β-Glyceryl Monostearate, β-Monostearin
InChI-Formel InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)25-21(24)18-19-22/h21-22,24H,2-19H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(O)CCO
IUPAC-Name 1,3-DiHydroxypropylOctadecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 358.56
Formelmasse 358.3083
Reinheit (%) >95