Learn More
2-(S)-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30394530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394530 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394530 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94887550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(S)-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutyric Acid
CAS 146912-63-2
Summenformel C10 H10 O4
Menge 50 mg
Synonym Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-γ-oxo-, (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-hydroxy-γ-oxo-, (S)-, (αS)-α-Hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid, (2S)-2-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, (S)-2-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutanoic acid, 2-(S)-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutyric acid
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c11-8(6-9(12)10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9,12H,6H2,(H,13,14)/t9-/m0/s1
SMILES O[C@@H](CC(=O)c1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-4-oxo-4-phenylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Formelmasse 194.0579