Learn More
2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol, Mikromol™
Description
2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole |
| CAS | 110374-16-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C16 H17 N3 O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. B (EP), Esomeprazole Imp. B (EP), Omeprazole Imp. B (EP), 2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Impurity B, Omeprazole Impurity B, Esomeprazole Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19) |
| SMILES | COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C |
| IUPAC-Name | 2-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazol |
| Show More |