Learn More
2-Quinoxalincarboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 30134255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134255 10 g 10 Gramm
30006650 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCQ76526510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 879-65-2
Summenformel C9 H6 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.16
Synonym Quinoxaline-2-carboxylic acid, 2-Carboxyquinoxaline
IUPAC-Name Chinoxalin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1cnc2ccccc2n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Quinoxalinecarboxylic acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H,(H,12,13)
Formelmasse 174.0429