Learn More
2-Quinoxalincarboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Quinoxalinecarboxaldehyde |
| CAS | 1593-08-4 |
| Summenformel | C9H6N2O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 2-Formylquinoxaline, Quinoxalin-2-carboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H6N2O/c12-6-7-5-10-8-3-1-2-4-9(8)11-7/h1-6H |
| SMILES | O=Cc1cnc2ccccc2n1 |
| IUPAC-Name | Chinoxalin-2-Carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.16 |
| Formelmasse | 158.048 |