Learn More
2-Chinoxalincarbaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10739783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10739783 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10676753 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10547464 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10739783 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03504CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1593-08-4
Summenformel C9H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 158.16
MDL-Nummer MFCD00272280
InChI-Schlüssel UJEHWLFUEQHEEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-formylquinoxaline, 2-quinoxalinecarbaldehyde, 2-quinoxalinecarboxaldehyde, quinoxaline-2-carboxaldehyde, chinoxalin-2-aldehyd, pubchem21935, rarechem ak ml 0126, art-chem-bb b000386, quinoxalin-2-carboxaldehyde, 2-quinoxaline-carboxaldehyde
PubChem CID 594088
IUPAC-Name Chinoxalin-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Quinoxalinecarbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 158.16
Reinheit (%) 97%