Learn More
2-Chinolincarbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13438678 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13438678 5 g Glasflasche 5 Gramm
13428678 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13438678 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449580050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1436-43-7 | C10H6N2 | 154.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1436-43-7
Summenformel C10H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00134341
InChI-Schlüssel WDXARTMCIRVMAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinolinecarbonitrile, quinaldonitrile, 2-cyanoquinoline, quinolinecarbonitrile, cyanoquinoline, 2-cyano-quinoline, quinoline-2-carbinitrile, acmc-1bzd0
PubChem CID 74031
IUPAC-Name Chinolin-2-Carbonitril
SMILES N#CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Quinolinecarbonitrile
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Quinolinecarbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.