Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Pyrrolidon-5-Carbonsäure, Natriumsalz, Lösung mit 50 Gew.-% in Wasser
Artikelnummer. p-189397 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 ml
100 ml
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
25 Milliliter
Product Code. 10491461
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 232920250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 54571-67-4 | C5H6NNaO3 | 151.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt
Farbe Farblos
Namenshinweis 50 wt. % Solution in Water
CAS 54571-67-4, 7732-18-5
CAS Min. % 47.5
CAS Max. % 52.5
Summenformel C5H6NNaO3
MDL-Nummer MFCD00066984
Dichte 1.27g/mL
Synonym sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt
InChI-Schlüssel CRPCXAMJWCDHFM-DFWYDOINSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC-Name sodium (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 151.10
PubChem CID 23666346
Formelmasse 151.1
Reinheit (%) 47.5 to 52.5%
Verpackung Glasflasche
pH 6.8 to 7.4
Menge 25 ml
Physikalische Form Lösung