missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Pyrrolidinon, TRC

Artikelnummer. 18031240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18031240 100 g 100 Gramm
18061330 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18031240 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP998990100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 616-45-5
Summenformel C4 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 85.1
Synonym 2-Oxo-4-butyrolactam, 2-Oxopyrrolidine, 2-Pyrol, 2-Pyrrolidone, 2-Tetrahydropyrrolone, 4-Aminobutyric acid lactam, Azacyclopentan-2-one, Butanoic acid, 4-amino-, lactam, Butyrolactam, Kollisolv PYR, NSC 4593, NSC 8413, Pyrrolidin-2-one, Pyrrolidone, Soluphor P, α-Pyrrolidinone, α-Pyrrolidone, γ-Aminobutyric acid lactam, γ-Aminobutyric lactam, γ-Aminobutyrolactam, γ-Butyrolactam
IUPAC-Name Pyrrolidin-2-on
SMILES O=C1CCCN1

Specifications

Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidone
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Formelmasse 85.0528
Reinheit (%) >95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.