Learn More
2-Pyrrolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429150 500 g 500 Gramm
11419150 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429150 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15332.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85.106 g/mol
2-Pyrrolidinone is used as a derivative in pharmaceuticals such as cotinine, doxapram, piracetam, povidone and ethosuximide. It is used as a solvent and an intermediate in polymers, inkjet cartridges, tone and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Pyrrolidinon wird als Derivat in Pharmazeutika wie Cotinin, Doxapram, Piracetam, Povidon und Ethosuximid verwendet. Es wird als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in Polymeren, Tintenstrahlpatronen, Tönungsmitteln und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-45-5
Summenformel C4H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 85.106
MDL-Nummer MFCD00005270
InChI-Schlüssel HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
IUPAC-Name Pyrrolidin-2-on
SMILES C1CC(=O)NC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidinone
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 245°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4875
Menge 500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8016
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and other organic solvents.
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyrrolidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyrrolidinone