Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylanilin, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Pyrrolidin-1-ylaniline |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 162.23 |
| Reinheit (%) | 97% |