Learn More
2-Pyridinsulfonylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307146
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307146 1 g 1 Gramm
11317146 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07114.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 170449-34-0 | C7H6N2O2S | 182.197 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170449-34-0
Summenformel C7H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.197
MDL-Nummer MFCD00041443
InChI-Schlüssel SAKACXZDAJXBCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinesulfonylacetonitrile, 2-pyridinesulphonylacetonitrile, 2-pyridin-2-ylsulfonyl acetonitrile, pyridine-2-sulfonylacetonitrile, 2-pyridine-2-sulfonyl acetonitrile, pyridin-2-ylsulfonyl acetonitrile, 2-2-pyridylsulfonyl ethanenitrile, maybridge1_004727, acmc-1c3jt, 2-pyridinesulfonlyacetonitrile
PubChem CID 519355
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-ylsulfonylacetonitril
SMILES C1=CC=NC(=C1)S(=O)(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridinesulfonylacetonitrile
Schmelzpunkt 77°C to 79°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 182.21
Reinheit (%) 98%