Learn More
2-Pyridinboronsäure-N-phenyl-diethanolaminester, 50–70 %, siehe CoA für die exakte Zusammensetzung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11966001
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
662138-96-7, 67-63-0, 120-07-0
C15H17BN2O2
268.12
MFCD06798116
FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N
2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol
49761666
C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
662138-96-7, 67-63-0, 120-07-0
C15H17BN2O2
268.12
MFCD06798116
FZYLTWAWSRCZPG-UHFFFAOYSA-N
2-pyridineboronic acid 2,2'-phenylimino diethanol ester, pyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester x isopropanol, pubchem6434, 6-phenyl-2-pyridin-2-yl-1,3,6,2-dioxazaborocane; isopropyl alcohol
49761666
C1C[N+]2(CCO[B-]2(O1)C1=NC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Pyridineboronic acid N-phenyl-diethanolamine ester
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-phenyl-8-(pyridin-2-yl)-hexahydro-4λ⁵-[1,3,2]oxazaborolo[2,3-b][1,3,2]oxazaborol-4-ylium-8-uide
Formelmasse 268.13
Reinheit (%) 50-70%,see CofA for exact com
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält verschiedene Mengen IPA und N-Phenyldiethanolamin
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.