Learn More
2-Pyridinacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30428652
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428652 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99695510G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridineacetonitrile
CAS 2739-97-1
Summenformel C7H6N2
Menge 10 g
Synonym (2-Pyridinyl)acetonitrile, (Pyridyl-2-yl)acetonitrile, 2-(2-Pyridyl)acetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4H2
SMILES N#CCC1=CC=CC=N1
IUPAC-Name 2-(Pyridin-2-yl)acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
Formelmasse 118.05