Learn More
2-Pyridinacetonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Pyridineacetonitrile |
| CAS | 2739-97-1 |
| Summenformel | C7H6N2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | (2-Pyridinyl)acetonitrile, (Pyridyl-2-yl)acetonitrile, 2-(2-Pyridyl)acetonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | N#CCC1=CC=CC=N1 |
| IUPAC-Name | 2-(Pyridin-2-yl)acetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.14 |
| Formelmasse | 118.05 |