Learn More
2-Pyridin-3-ylpiperidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376915
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11376915 5 g Amber Glass Bottle 5 Gramm
10599582 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376915 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RJC03825DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 13078-04-1
Summenformel C10H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.24
MDL-Nummer MFCD00006370
InChI-Schlüssel MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
PubChem CID 2181
ChEBI CHEBI:28986
SMILES C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyridin-3-ylpiperidine
Dichte 1.0460g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Menge 5 g
IUPAC-Name 3-(Piperidin-2-yl)pyridin
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 97%